H5527
Hygromycin B solution from Streptomyces hygroscopicus
≥60% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O, γ-irradiated
Synonyme(s) :
Hygromycin b, Hygrovetine
392,00 €
About This Item
392,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces hygroscopicus
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Concentration
≥60% (HPLC)
45-60 mg/mL in H2O
Couleur
yellow-brown to orange
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3OC4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
Attention
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable