Principaux documents
SML3655
Sigma-Aldrich
LockdownPro
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Tetraethyl 4,4′-((propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))diphthalate
5 MG
85,40 €
25 MG
344,00 €
85,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
85,40 €
25 MG
344,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H40O10
Poids moléculaire :
668.73
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
85,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
(oil or liquid)
Couleur
colorless to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C2)(C3=CC=C(OC4=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C4)C=C3)C
InChI
1S/C39H40O10/c1-7-44-35(40)31-21-19-29(23-33(31)37(42)46-9-3)48-27-15-11-25(12-16-27)39(5,6)26-13-17-28(18-14-26)49-30-20-22-32(36(41)45-8-2)34(24-30)38(43)47-10-4/h11-24H,7-10H2,1-6H3
Clé InChI
ROEOSYBNNXMANC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F that inhibits tissue invasion by PPM1F-overexpressing human cancer cells
LockdownPro, an esterified lockdown analog with better cell permeability, is a cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F. LockdownPro potently inhibits tissue invasion by PPM1F-overexpressing human cancer cells. It does not inhibit PPM1F in vitro.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lockdown, a selective small-molecule inhibitor of the integrin phosphatase PPM1F, blocks cancer cell invasion
Cell Chemical Biology, 29(6), 930-946 (2022)