SML3400
NVS-ZP7-7
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3,4-Difluoro-N-(1-(2′-oxo-2′,3′-dihydro-1′H-spiro[piperidine-4,4′-quinazoline]-1-yl)-3-phenylpropan-2-yl)benzamide, NVP-LMU348
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable