Principaux documents
SML2723
Sigma-Aldrich
NVS-ZP7-4
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-1-(2-((6-fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)amino)-3-phenylpropyl)-1′H-spiro[piperidine-4,4′-quinazolin]-2′(3′H)-one, 1-[(2S)-2-[(6-fluoro-2-benzothiazolyl)amino]-3-phenylpropyl]-spiro[piperidine-4,4′(1′H)-quinazolin]-2′(3′H)-one
5 MG
203,00 €
25 MG
631,00 €
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
203,00 €
25 MG
631,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H28FN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc2[s]c(nc2cc1)N[C@H](CN4CCC5(NC(=O)Nc6c5cccc6)CC4)Cc3ccccc3
InChI
1S/C28H28FN5OS/c29-20-10-11-24-25(17-20)36-27(32-24)30-21(16-19-6-2-1-3-7-19)18-34-14-12-28(13-15-34)22-8-4-5-9-23(22)31-26(35)33-28/h1-11,17,21H,12-16,18H2,(H,30,32)(H2,31,33,35)/t21-/m0/s1
Clé InChI
FZOFDZMKSAUTHT-NRFANRHFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NVS-ZP7-4 is a potent inhibitor of the Notch signaling pathway that induces endoplasmic reticulum (ER) stress and induces apoptosis in T-ALL cell lines. NVS-ZP7-4 is a potent and selective inhibitor of SLC39A7 (ZIP7) zinc transporter that increases ER zinc levels.
potent inhibitor of the Notch signaling pathway that induces endoplasmic reticulum (ER) stress and induces apoptosis in T-ALL cell lines
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Erin Nolin et al.
Nature chemical biology, 15(2), 179-188 (2019-01-16)
The identification of activating mutations in NOTCH1 in 50% of T cell acute lymphoblastic leukemia has generated interest in elucidating how these mutations contribute to oncogenic transformation and in targeting the pathway. A phenotypic screen identified compounds that interfere with