Principaux documents
SML3127
Sigma-Aldrich
Barbadin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Amino-5-(4-benzylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 3-Amino-5-[4-(phenylmethyl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
5 MG
88,40 €
25 MG
357,00 €
88,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
88,40 €
25 MG
357,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H15N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
88,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1N(C=NC2=C1C(C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=CC=C4)=CS2)N
InChI
1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2
Clé InChI
OCBXPCSXEQQADU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
selective b-arrestin/b2-adaptin inhibitor
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable