676492
MAZ51
≥95% (HPLC), solid, VEGFR3 kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, MAZ51, 3-(4-Dimethylamino-naphthalen-1-ylmethylene)-1,3-dihydro-indol-2-one, Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3 Kinase Inhibitor, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVI, VEGFR3 Kinase Inhibitor I
205,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, The VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, also referenced under CAS 163655-37-6, controls the biological activity of VEGFR3 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1c2c(cccc2)C(=Cc3c4c(c(cc3)N(C)C)cccc4)C1=O
InChI
1S/C21H18N2O/c1-23(2)20-12-11-14(15-7-3-4-9-17(15)20)13-18-16-8-5-6-10-19(16)22-21(18)24/h3-13H,1-2H3,(H,22,24)
Clé InChI
VFCXONOPGCDDBQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
VEGF receptor tyrosine kinase
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3