SML2794
Erastin2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((4-(2-(4-Chlorophenoxy)acetyl)piperazin-1-yl)methyl)-3-(4-isopropoxybiphenyl-3-yl)quinazolin-4(3H)-one, 2-[[4-[2-(4-Chlorophenoxy)acetyl]-1-piperazinyl]methyl]-3-[4-(1-methylethoxy)[1,1′-biphenyl]-3-yl]-4(3H)-quinazolinone, 35MEW28
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N(C1=C(OC(C)C)C=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)C(CN3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)=N5)C6=C5C=CC=C6
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable