Documents
SML1237
Sigma-Aldrich
CCT137690
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Bromo-7-[4-[(5-methyl-3-isoxazolyl)methyl]-1-piperazinyl]-2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H31BrN8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(CC1)CCN1C(C=C2)=CC=C2C3=NC4=C(N5CCN(CC6=NOC(C)=C6)CC5)C(Br)=CN=C4N3
InChI
1S/C26H31BrN8O/c1-18-15-20(31-36-18)17-33-9-13-35(14-10-33)24-22(27)16-28-26-23(24)29-25(30-26)19-3-5-21(6-4-19)34-11-7-32(2)8-12-34/h3-6,15-16H,7-14,17H2,1-2H3,(H,28,29,30)
Clé InChI
GFLQCBTXTRCREJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CCT137690 is a very potent, orally bioavailble, pan aurora kinase inhbitor (IC50 = 15, 25, and 19 nM for Aurora A, B and C respectively). CCT137690 inhibits tumor growth in amouse xenograft model and causes multipolar spindle formation, chromosome misalignment, polyploidy and apoptosis in tumor cell lines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable