Principaux documents
SML2780
Sigma-Aldrich
ML402
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)ethyl]-2-thiophenecarboxamide, N-[2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)ethyl]thiophene-2-carboxamide
5 MG
82,40 €
25 MG
275,00 €
82,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
82,40 €
25 MG
275,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
82,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=C(OCCNC(C2=CC=CS2)=O)C(C)=C1
InChI
1S/C14H14ClNO2S/c1-10-9-11(15)4-5-12(10)18-7-6-16-14(17)13-3-2-8-19-13/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
RULQUKFOBAPKKR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Activator of K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) channels
ML402 is a selective activator of K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) potassium channels. It was used to determine a cryptic selectivity filter binding site of the K2P2.1 (TREK-1) channel, designated the K2P modulator pocket. This binding pocket stabilizes an active "leak-mode" conformation, binding small-molecule activators that restrict the mobility of the selectivity filter and surrounding structure.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Marco Lolicato et al.
Nature, 547(7663), 364-368 (2017-07-12)
Polymodal thermo- and mechanosensitive two-pore domain potassium (K2P) channels of the TREK subfamily generate 'leak' currents that regulate neuronal excitability, respond to lipids, temperature and mechanical stretch, and influence pain, temperature perception and anaesthetic responses. These dimeric voltage-gated ion channel