Principaux documents
SML2402
Sigma-Aldrich
WYC-209
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester
5 MG
81,10 €
25 MG
299,00 €
81,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
81,10 €
25 MG
299,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.45
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
81,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S1CCC(C)(C)C2=C1C=CC(C#CC3=NC=C(C(OCC)=O)C=N3)=C2
Clé InChI
LLMDAYVUHYVJSS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Synthetic retinoid with antiproliferative activity
WYC-209 is a synthetic retinoid with antiproliferative activity and better inhibition of cancer cell growth and proliferation than Tazarotene or ATRA (all-trans-retinoic acid). WYC-209 was shown to inhibit proliferation of malignant murine melanoma tumor-repopulating cells (TRCs) with an IC50 value of 190 nM and also inhibited proliferation of TRCs of human melanoma, lung cancer, ovarian cancer, and breast cancer in culture.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Junwei Chen et al.
Nature communications, 9(1), 1406-1406 (2018-04-13)
Developing novel drugs that can abrogate the growth and metastasis of malignant tumors is a major challenge for cancer researchers. Here we describe a novel synthetic retinoid, namely WYC-209, which inhibits proliferation of malignant murine melanoma tumor-repopulating cells (TRCs), known