B2186
BL-1249
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5,6,7,8-Tetrahydro-naphthalen-1-yl)-[2-(1H-tetrazol-5-yl)-phenyl]-amine
291,00 €
About This Item
291,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
pink to brown
Solubilité
DMSO: ~17.5 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1CCc2c(C1)cccc2Nc3ccccc3-c4nnn[nH]4
InChI
1S/C17H17N5/c1-2-8-13-12(6-1)7-5-11-15(13)18-16-10-4-3-9-14(16)17-19-21-22-20-17/h3-5,7,9-11,18H,1-2,6,8H2,(H,19,20,21,22)
Clé InChI
YYNRZIFBTOUICE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.