Principaux documents
SML2495
Sigma-Aldrich
MLS1082
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Cyclohexyl-10-methyl-3-phenylpyrimido[4,5-b]quinoline-4,5(3H,10H)-dione
5 MG
74,20 €
25 MG
241,00 €
74,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
74,20 €
25 MG
241,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H23N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.46
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
74,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to gray-brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(N=C(C3CCCCC3)N(C4=CC=CC=C4)C2=O)N(C)C5=CC=CC=C51
Actions biochimiques/physiologiques
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than MLS6585 (CID 2886111)
MLS1082 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than than MLS6585 (CID 2886111). When given together, they cause an additive potentiation of dopamine potency for both cAMP accumulation and β-arrestin recruitment.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable