L9545
Leukemia Inhibitory Factor human, animal component free
recombinant, expressed in rice, 500 μg/mL
Synonyme(s) :
Leukemia Inhibitory Factor human, LIF, rLIF
296,00 €
About This Item
296,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in rice
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Puissance
>1 x 108 units/mg ED<sub>50</sub>
Concentration
500 μg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.05 EU/μg endotoxin
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... LIF(3976)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).