Principaux documents
SML2019
Sigma-Aldrich
DS44170716
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3aR,4S,9bS)-rel-8-bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid, 8-Bromo-3a,4,5,9b-tetrahydro-4-(4-methylphenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-6-carboxylic acid
5 MG
84,60 €
25 MG
342,00 €
84,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
84,60 €
25 MG
342,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.27
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
84,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
DS44170716 is an inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition. It has a different mechanism of action from cyclosporin A that is not dependent on PPIF, a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase associated with the mitochondrial permeability transition pore (MPTP). Instead DS44170716 blocks Ca2+ flux into the mitochondria by decreasing mitochondrial membrane potential and inhibits enzyme activities of mitochondrial respiratory chain complex III, IV and V. It showed a similar potent protective effect against Ca2+-induced death in human liver cells as Cyclosporin A.
Inhibitor of Ca2+-induced mitochondrial permeability transition
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable