Principaux documents
SML2449
Sigma-Aldrich
THIQ
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3R)-N-[(1R)-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[4-cyclohexyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide, (3R)-N-[(2R)-3-(4-chlorophenyl)-1-[4-cyclo-hexyl-4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)piperidin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide
5 MG
139,00 €
25 MG
440,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
139,00 €
25 MG
440,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H41ClN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
589.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1CCC(CN2N=CN=C2)(C3CCCCC3)CC1)[C@@H](CC4=CC=C(Cl)C=C4)NC([C@@H]5NCC6=CC=CC=C6C5)=O
InChI
1S/C33H41ClN6O2/c34-28-12-10-24(11-13-28)18-30(38-31(41)29-19-25-6-4-5-7-26(25)20-36-29)32(42)39-16-14-33(15-17-39,21-40-23-35-22-37-40)27-8-2-1-3-9-27/h4-7,10-13,22-23,27,29-30,36H,1-3,8-9,14-21H2,(H,38,41)/t29-,30-/m1/s1
Clé InChI
HLCHESOMJVGDSJ-LOYHVIPDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
THIQ is a selective tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist. It exhibited an IC50 vaue of 1.2 nM in MC4R human receptors expressed in CHO cells compared values of 2067, 761 and 326 nM for MC1R, MC3R, and MC5R receptors, respectively.
Tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable