129402
3-Methyl-3-buten-1-ol
97%
Synonyme(s) :
3-Isopentenyl alcohol, Isoprenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
130-132 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)CCO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Clé InChI
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup