I5605
Indoline
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1-Azaindan, 2,3-Dihydroindole
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.592 (lit.)
Point d'ébullition
220-221 °C (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4,9H,5-6H2
Clé InChI
LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Inhibitors of NOD1-Induced Nuclear Factor-κB Activation
- Sphingosine-1-phosphate 4(S1P4) receptor antagonists
- Cytotoxic cell cycle inhibitors
- 2-Aminopyridines
- PET agent for imaging of protein kinase C (PKC)
- Sodium-dependent glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes
- α4β2-Nicotinic acetylcholine receptor-selective partial agonists
- mGlu4 positive allosteric modulators
- Bacterial biofilm inhibitors
- Serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup