SML2404
EC23
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-((5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethynyl)benzoic acid, 4-[2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethynyl]benzoic acid, AGN 190205, AGN-190205, AGN190205, BASF 46928, BASF-46928, BASF46928, EC 23, EC-23
57,30 €
About This Item
57,30 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C#Cc2cc3c(cc2)C(CCC3(C)C)(C)C
InChI
1S/C23H24O2/c1-22(2)13-14-23(3,4)20-15-17(9-12-19(20)22)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(24)25/h7-12,15H,13-14H2,1-4H3,(H,24,25)
Clé InChI
OQVLOWLEEHYBJH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable