Principaux documents
11284932001
Roche
DNase I
from bovine pancreas
Synonyme(s) :
DNase
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
bovine pancreas
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La DNase I est une endonucléase qui dégrade spécifiquement l'ADN double brin. La désoxyribonucléase I (DNase I) de pancréas de bovin est une nucléase interagissant avec le sillon mineur de l'ADN ; elle présente une spécificité relativement faible. Cette protéine est composée de deux feuillets β centraux comportant chacun six brins β. Cette structure est entourée de régions de boucles et de régions α-hélicoïdales importantes. Cette enzyme présente une structure similaire à celle de l'exonucléase III. La DNase I fait partie des endonucléases de mammifère les mieux caractérisées.
Application
La DNase I a été utilisée conjointement avec des collagénases pour dissocier des tissus.
Actions biochimiques/physiologiques
Certaines parties des cellules sont lysées au cours de la dissociation cellulaire, entraînant la libération d'ADN. L'ADN monomoléculaire peut provoquer l'agglutination des cellules. L'ajout de DNase I au tampon de dissociation entraîne une dégradation de cet ADN extracellulaire, ce qui permet de ne pas perdre de cellules du fait de cette agglutination indésirable.
Caractéristiques et avantages
  • Produit lyophilisé.
  • Produit filtré sur une membrane de 0,2 μm de dimension de pores avant lyophilisation.
  • Glycoprotéine et endonucléase spécifique des molécules double brin.
Définition de l'unité
Une unité correspond à l′activité enzymatique qui provoque une hausse de l′absorbance de 0,001 par minute dans les conditions de l′essai.
Notes préparatoires
Activateur : Ions métalliques divalents (Ca2+, Mg2+)
Concentration de travail : 0,01 à 1 mg/ml
Remarque : La concentration de travail doit être déterminée individuellement pour chaque type de cellule. Pour une activité optimale, l'enzyme a besoin de Mg2+ 5 mM.
Reconstitution
Reconstituer le lyophilisat dans de l′eau doublement distillée stérile (10 mg/ml), puis diluer avec du PBS (solution saline tamponnée au phosphate), du HBSS (solution saline équilibrée de Hank) ou du milieu.
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Burkhard Steuernagel et al.
Plant physiology, 183(2), 468-482 (2020-03-19)
Disease resistance genes encoding nucleotide-binding and leucine-rich repeat (NLR) intracellular immune receptor proteins detect pathogens by the presence of pathogen effectors. Plant genomes typically contain hundreds of NLR-encoding genes. The availability of the hexaploid wheat (Triticum aestivum) cultivar Chinese Spring
Karoline Möller et al.
Experimental & translational stroke medicine, 4(1), 20-20 (2012-10-04)
The pathophysiology of sterile inflammation following focal ischemic stroke is complex and not fully understood, but there is growing evidence that it offers several therapeutic options beyond the hitherto existing treatment strategies. The identification and quantification of infiltrating inflammatory cells
Yutaka Takeuchi et al.
Biology of reproduction, 81(6), 1055-1063 (2009-07-17)
In a recently established system for intraperitoneal spermatogonial cell transplantation in salmonids, donor type A spermatogonia (type A SG) were microinjected into the peritoneal cavity of newly hatched larvae. Compared with salmonids, the larvae of marine teleosts are small and
Gareth B Kitchen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(3), 1543-1551 (2020-01-05)
The circadian clock regulates many aspects of immunity. Bacterial infections are affected by time of day, but the mechanisms involved remain undefined. Here we show that loss of the core clock protein BMAL1 in macrophages confers protection against pneumococcal pneumonia.
Hao-Cheng Zheng et al.
Journal of asthma and allergy, 13, 509-520 (2020-10-30)
In China, lamb and fish are well-known triggers for an asthma attack. Our investigation aims at assessing whether the long-term intake of lamb meat or Basa fish would aggravate pulmonary inflammation as well as exploring changes in the intestinal microbiota