Principaux documents
SML2340
Sigma-Aldrich
SGC8158
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5′-S-[4-[(4′-Chlorobiphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine
5 MG
171,00 €
25 MG
696,00 €
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
171,00 €
25 MG
696,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H31ClN6O3S
Poids moléculaire :
555.09
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CNCCCCSC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](O)[C@@H]3O)=CC=C2
InChI
1S/C27H31ClN6O3S/c28-20-8-6-18(7-9-20)19-5-3-4-17(12-19)13-30-10-1-2-11-38-14-21-23(35)24(36)27(37-21)34-16-33-22-25(29)31-15-32-26(22)34/h3-9,12,15-16,21,23-24,27,30,35-36H,1-2,10-11,13-14H2,(H2,29,31,32)/t21-,23-,24-,27-/m1/s1
Clé InChI
UDFJXRJYAZANFF-VBHAUSMQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SGC8158 isthe active component produced by cell reductases from the prodrug, SGC3027, a selective and cell-active inhibitor of protein arginine N-methyltransferase (PRMT7). SGC8158 was shown to inhibit PRMT7 with an IC50 value < 2.5 nM for methylation of H2B (23-37) and greater than 40-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. SGC3027 inhibited the methylation of HSP70 In cellular assays using C2C12 cells with an IC50 value of 1.3 microM. The closely related SGC3027N is significantly less active in the cellular assay, and is a control compound for cellular studies.
Selective and cell-active PRMT7 inhibitor
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable