L135
L-741,626
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-3-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidinyl]methylindole
184,00 €
About This Item
184,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
ethanol: 24 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC1(CCN(CC1)Cc2c[nH]c3ccccc23)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C20H21ClN2O/c21-17-7-5-16(6-8-17)20(24)9-11-23(12-10-20)14-15-13-22-19-4-2-1-3-18(15)19/h1-8,13,22,24H,9-12,14H2
Clé InChI
LLBLNMUONVVVPG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable