539209
Protein Arginine N-Methyltransferase Inhibitor, AMI-1
The Protein Arginine N-Methyltransferase Inhibitor, AMI-1 controls the biological activity of Protein Arginine N-Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Protein Arginine N-Methyltransferase Inhibitor, AMI-1, PRMT Inhibitor I
205,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
205,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Protein arginine N-methyltransferases (PRMTs)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Skillman, A.G., et al. 2002. Bioorg. Chem.30, 443.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable