Principaux documents
SML2264
Sigma-Aldrich
Col003
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3-nitro-5-(phenylmethyl)benzaldehyde
5 MG
105,00 €
25 MG
427,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
105,00 €
25 MG
427,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-9-12-7-11(6-10-4-2-1-3-5-10)8-13(14(12)17)15(18)19/h1-5,7-9,17H,6H2
Clé InChI
RKJXVCLOGNLZOI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Col003 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen. It binds to the collagen binding site on Hsp47. Col003 inhibits a collagen secretion by destabilization the collagen triple helix. Additionally Col003 weakly inhibits interaction of collagen with prolyl 4-hydroxylase (P4H).
cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shinya Ito et al.
The Journal of biological chemistry, 292(49), 20076-20085 (2017-10-14)
Fibrosis can disrupt tissue structure and integrity and impair organ function. Fibrosis is characterized by abnormal collagen accumulation in the extracellular matrix. Pharmacological inhibition of collagen secretion therefore represents a promising strategy for the management of fibrotic disorders, such as