Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
C7661
Sigma-Aldrich
Rat Collagen Type I
Collagen from rat tail
from rat tail, powder, suitable for cell culture
5 MG
114,00 €
10 MG
219,00 €
25 MG
362,00 €
50 MG
632,00 €
100 MG
1 090,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
114,00 €
10 MG
219,00 €
25 MG
362,00 €
50 MG
632,00 €
100 MG
1 090,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Collagène from rat tail, Bornstein and Traub Type I, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
rat tail
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Poids mol.
120—160 kDa
Conditionnement
glass bottle of 5 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
6‑10 μg/cm2
Solubilité
soluble
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Spécificité de la liaison
Peptide Source: Fibrinogen
Peptide Source: Laminin
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Description générale
Toutes les molécules de collagène sont composées de trois chaînes polypeptidiques disposées en triple hélice, avec une structure primaire essentiellement constituée d'un motif répété avec une glycine à chaque troisième position et une proline ou une 4-hydroxyproline qui précède souvent le résidu glycine. Le collagène de type I se distingue d'autres types de collagène de par son faible niveau d'hydroxylation de la lysine et sa composition pauvre en glucides. Le collagène, ou Col1a1 (collagène de type I α1), est une protéine structurelle humaine majeure qui s'assemble sous forme de fibrilles. Fine et très longue, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. Il s'agit d'une hélice droite superenroulée constituée de trois chaînes polypeptidiques gauches. Ces chaînes sont composées d' ~1040 acides aminés, essentiellement des répétitions de trois acides aminés -(Gly-X-Y)n. Gly représente une glycine et X et Y peuvent représenter n'importe quel acide aminé, mais chez l'homme il s'agit souvent respectivement d'une proline et d'une hydroxyproline.[1]
Product is clear to hazy colorless solution with a few insolubles at 1 mg/ml in water with 2 μl acetic acid (or 0.1 N acetic acid). The insolubles can be removed by settling or centrifugation.
Application
Le collagène issu de queue de rat est utilisé dans les applications suivantes :
  • en immunohistochimie.[2]
  • dans des essais d'activité cellulaire.[3].
  • pour la génération de cultures d'explants de ganglion rachidien[4].
  • comme l'un des constituants durant la préparation d'une surface fonctionnalisée (en montage RMN)[5].
  • en culture cellulaire (lamelles de verre recouvertes de nanofils à hautes concentrations mélangés avec du collagène)[6].
  • pour la biofonctionnalisation de microcanaux.[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Le collagène est un constituant essentiel du tissu conjonctif. Des études menées sur une famille chinoise ont montré qu'une mutation de COL1A1 (collagénase de type 1) est associée à l'ostéogénèse imparfaite de type I.[8][8] Le collagène est lié au renouvellement des cellules osseuses sous-chondrales et pourrait être un marqueur potentiel de l'état du pincement de l'interligne articulaire et des ostéophytes dans l'arthrose[9]. Le collagène issu de queue de rat sert à former des revêtements en couches minces sur des plaques de culture tissulaire afin de faciliter la fixation des cellules adhérentes. Il est recommandé de l'utiliser à 6-10 μg/cm2. IL n'est PAS destiné à la production de gels en 3D. Le collagène de type I sert souvent en culture cellulaire de substratum de fixation. Des myoblastes, des ganglions spinaux, des hépatocytes, du poumon d'embryon, des explants cardiaques, des fibroblastes, des cellules endothéliales et des cellules des îlots pancréatiques ont tous été cultivés avec succès sur des films ou des gels de collagène de type I. Le collagène de type I peut également être utilisé dans les recherches sur la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et dans les études sur l'effet de la FPI liée au stress du réticulum endoplasmique sur les fibroblastes pulmonaires. En solution acide, le collagène peut produire des structures tridimensionnelles pouvant être utilisées en bio-ingénierie et dans les applications de culture cellulaire.
Notes préparatoires
À 1 mg/ml dans de l'eau avec 2 μl d'acide acétique (ou dans de l'acide acétique 0,1 N), ce produit se présente sous la forme d'une solution trouble incolore contenant quelques particules insolubles. Il est possible de retirer les particules insolubles par sédimentation ou centrifugation.
Autres remarques
Le collagène comprend un certain nombre de types distincts du point de vue structurel et génétique. Nous utilisons la nomenclature proposée par Bornstein et Traub. Il est important de ne pas confondre la désignation des types utilisée par Sigma et les types de classification reconnus du collagène.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Shali Chen et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(13), 8333-8343 (2012-11-15)
Diabetic retinopathy entails proliferation of vascular endothelial cells (ECs) and unregulated angiogenesis. We have previously shown that ECs increase the expression of an embryonic variant of fibronectin (FN), called extra domain-B FN (ED-B FN) in response to high glucose. We
M A Fallah et al.
Biomicrofluidics, 7(4), 44124-44124 (2014-01-10)
The role of von Willebrand factor (VWF) as a shear stress activated platelet adhesive has been related to a coiled-elongated shape conformation. The forces dominating this transition have been suggested to be controlled by the proteins polymeric architecture. However, the
Peggy Romero et al.
BioTechniques, 47(6 Suppl), iii-viii (2010-01-01)
Current methods to assess neurodegradation in dorsal root ganglion cultures as a model for neurodegenerative diseases are imprecise and time-consuming. Here we describe two new methods to quantify neuroprotection in these cultures. The neurite quality index (NQI) builds upon earlier
K Makibayashi et al.
The American journal of pathology, 158(5), 1733-1741 (2001-05-05)
OCT (22-oxa-calcitriol), a vitamin D analog, has been reported to show strong inhibitory effects on mesangial cell proliferation in vitro. In the present study, we report a study of the effect of OCT on anti-thy-1 glomerulonephritis. Both OCT and 1,25(OH)(2)D(3)
H P Huinink et al.
Magnetic resonance in medicine, 59(6), 1282-1286 (2008-04-19)
A major application of molecular MR imaging is receptor mapping of cells lining blood vessels with targeted contrast agents. Since these agents accumulate at interfaces, knowledge of their influence on the relaxation process in this specific configuration is a prerequisite
Articles
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How much is the molecular weight (dalton)?
    1 answer
    1. As noted in the DESCRIPTION section of the product page, Collagen Type I is a very long, thin and abundant protein. It is a supercoiled right-helix of three left-handed polypeptide chains. These chains are composed of ~1040 amino acids, which are essentially repeats of three amino acids -(Gly-X-Y)n. Gly is glycine and X and Y can be any amino acids.
      A defined molecular weight is not established, however when run on SDS page, multiple bands are observed at a range of 120 - 160 kDa. Please see the link below to the datasheet for this and other collagen products:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/320/c0543inf.pdf
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Why am I seeing some insolubles in my collagen solution?
    1 answer
    1. The solubility specifications for this product is clear to hazy colorless solution with a few insolubles at 1 mg/ml in water with 2 μl acetic acid (or 0.1 N acetic acid). The insolubles can be removed by settling or centrifugation.
      Helpful?
  4. How can I sterilize collagen solutions?
    1 answer
    1. We recommend transferring the collagen solution to a glass bottle with a screw cap and carefully layering chloroform at the bottom. The amount of chloroform to use should be ~10% of the volume of collagen solution. DO NOT SHAKE OR STIR. Allow to stand overnight at 2-8 °C. Aseptically remove the top layer containing the collagen solution to a new bottle. We do not recommend sterilizing the collagen solution by membrane filtration. We have found substantial protein loss by this method.
      Helpful?
  5. How can I make a 3-D collagen gel?
    1 answer
    1. Not all lots of C7661 are suitable for 3D gels. Product No. C4243 has been use-tested in this application. If C4243 is not available, we recommend that customers screen lots of C7661 to try to make 3D gels. We have found that collagen that has been sterilized by gamma-irradiation or by chloroform cannot be used to make 3D collagen gels. The following protocol can be used to make collagen gels: Materials required:Collagen gel solution 1.5 - 3 mg/mL 10X tissue culture medium containing phenol red Sodium bicarbonate or HEPES buffer Procedure: 1.Measure out 800 μL of collagen solution. 2.Add 100 μL of 10X medium (buffered with 1X sodium bicarbonate or HEPES) 3.Adjust pH with 1 N sodium hydroxide, if required (100 μl or less) 4.Add 10X medium to bring volume to 1 ml 5.Mix contents well. Solution should maintain red color to indicate physiological pH6. Dispense into wells to a depth of 1-2 mm (approx. 15 μL/well) 7.Transfer to 37 °C for 20-40 minutes 8.Examine for gel formation The above volumes represent quantities for use in 24 well plates. Volumes can be adjusted to accommodate any culture vessel.
      Helpful?
  6. How are collagen solutions stored?
    1 answer
    1. Collagen solutions should be stored in the refrigerator at 2-8 °C for up to 1 year, unless it becomes contaminated.
      Helpful?
  7. How long can collagen coated plates be stored?
    1 answer
    1. We make no recommendations about storage of plates after coating.  Since several factors such as humidity may impact longevity of coated plates, customers should make their own determination as to whether plates can be stored and under which conditions.  We offer Sigma Screen collagen coated plates (Product No. S3315) that indicates the following: For optimal performance, the unopened product should be stored in a dry place at 2-8 °C. The product may be stored at room temperature for up to three months. The product should not be exposed to temperatures above 50 °C.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Campinas - Brazil
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Of its use for platelet studies
    Collagens are known agonists of platelets. This collagen, from rat tail, can be used as an agonist for platelet function, yielding satisfactory responses (>70%) in concentrations between 10 and 50 ug/mL. This collagen also yields satisfactory curves when assessing collagen fibrillogenesis in vitro. However, care must be taken for it not to gel - neutral pH and increased temperature may induce gelation.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review