Principaux documents
10602400001
Roche
Thrombin
from human plasma
Synonyme(s) :
coagulation factor Iia, thrombin
20 UNITS
198,00 €
198,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 UNITS
198,00 €
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
198,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
~120 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym TH as the substrate.)
Poids mol.
Mr ~33.6 kDa
Conditionnement
pkg of 20 U
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
8.2-9.0
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Thrombin is a Na+ activated allosteric serine protease. It belongs to chymotrypsin family.[1] Thrombin is made of two polypeptide chains of 36 (A chain) and 259 (B chain) residues that are covalently attached with a disulfide bond.[1]
Thrombin is a coagulation factor IIa.[2] It is a serine endopeptidase that hydrolyzes peptide and ester bonds specifically at the carboxylic side of Arg.[3] The enzyme converts fibrinogen to fibrin.[4] The product contains EDTA and additional stabilizing agents.
Application
Thrombin has been used in the expression and purification of recombinant RELM (resistin-like moleculefamily members.[5] It has also been used in platelet spreading on fibrinogen[6][7] and immunostaining.[8]
Thrombin is used in coagulation research, medical research, protein-structure analysis, and biochemical research. It has been used for the stimulation of the platelets.[8][9]
Actions biochimiques/physiologiques
Thrombin plays an important role in blood coagulation. It serve as a procoagulant factor while transforming fibrinogen into an insoluble fibrin clot. Thrombin can act as anticoagulant by the activation of protein C.[1]
Forme physique
Lyophilizate
Notes préparatoires
Storage conditions (working solution): -15 to -25°C
Inhibitors: DFP, TLCK, PMSF, benzamidine, α1-antitrypsin, α2-macroglobulin, antithrombin III heparin, hirudin, and APMSF
Reconstitution
The reconstituted solution contains 20 mM EDTA.
Important note:
Use plastic vials and pipettes because thrombin will be adsorbed to glass surfaces!
Stockage et stabilité
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
Autres remarques
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Thrombin: Physiology and Disease (2010)
Hsiao-Chuan Liu et al.
Journal of biophotonics, 14(3), e202000364-e202000364 (2020-12-15)
Embolectomy is one of the emergency procedures performed to remove emboli. Assessing the composition of human blood clots is an important diagnostic factor and could provide guidance for an appropriate treatment strategy for interventional physicians. Immunostaining has been used to
M W Mosesson
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(8), 1894-1904 (2005-08-17)
Fibrinogen molecules are comprised of two sets of disulfide-bridged Aalpha-, Bbeta-, and gamma-chains. Each molecule contains two outer D domains connected to a central E domain by a coiled-coil segment. Fibrin is formed after thrombin cleavage of fibrinopeptide A (FPA)
Partially defective store operated calcium entry and Hem (ITAM) signaling in platelets of serotonin transporter deficient Mice.
Wolf K, et al.
PLoS ONE, 11(1), e0147664-e0147664 (2016)
Scott Kaatz et al.
American journal of hematology, 87 Suppl 1, S141-S145 (2012-04-05)
The new oral anticoagulants dabigatran, rivaroxaban and apixaban have advantages over warfarin which include no need for laboratory monitoring, less drug-drug interactions and less food-drug interactions. However, there is no established antidote for patients who are bleeding or require emergent