Principaux documents
SML2150
Sigma-Aldrich
AZ6102
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
rel-2-[4-[6-[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]-4-methyl-3-pyridinyl]phenyl]-3,7-dihydro-7-methyl-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
5 MG
65,50 €
25 MG
241,00 €
65,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
65,50 €
25 MG
241,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H28N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.53
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
65,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1C=CC2=C1N=C(C3=CC=C(C4=CN=C(N5C[C@H](C)N[C@H](C)C5)C=C4C)C=C3)NC2=O
Actions biochimiques/physiologiques
AZ6102 is a potent and selective Tankyrase 1/2 (TAMKS1/2) inhibitor that has 100-fold selectivity against other PARP family enzymes. AZ6102 is moderately orally bioavailable in rat and mice.
bioavailable, potent and selective Tankyrase 1/2 (TAMKS1/2) inhibitor
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jeffrey W Johannes et al.
ACS medicinal chemistry letters, 6(3), 254-259 (2015-03-31)
The canonical Wnt pathway plays an important role in embryonic development, adult tissue homeostasis, and cancer. Germline mutations of several Wnt pathway components, such as Axin, APC, and ß-catenin, can lead to oncogenesis. Inhibition of the poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) catalytic