SML1972
LLY-283
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((R)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (R)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(R)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 283, LLY283
191,00 €
About This Item
191,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
Clé InChI
WWOOWAHTEXIWBO-QFRSUPTLSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
LLY-284 is the negative control for the active probe, LLY-283. LLY-284 is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-284, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable