Principaux documents
171256
Sigma-Aldrich
AMPK Activator
The AMPK Activator, also referenced under CAS 849727-81-7, modulates the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonyme(s) :
AMPK Activator, 5-(3-(4-(2-(4-Fluorophenyl)ethoxy)phenyl)propyl)furan-2-carboxylic acid, D942, AMPK Signaling Activator I
5 MG
196,00 €
196,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
196,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H21FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
196,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)CCOc2ccc(cc2)CCCc3[o]c(cc3)C(=O)O
InChI
1S/C22H21FO4/c23-18-8-4-17(5-9-18)14-15-26-19-10-6-16(7-11-19)2-1-3-20-12-13-21(27-20)22(24)25/h4-13H,1-3,14-15H2,(H,24,25)
Clé InChI
MPLLLQUZNJSVTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable furancarboxylic acid compound that activates celular AMP-activated protein kinase (AMPK) activity by inhibiting mitochondrial complex I, and thus elevating intracellular AMP level. Shown to enhance glucose uptake in L6 myocytes (EC50 = 11.7 µM). Reduces blood glucose levels in ZDF rats in vivo (oral dose 30-100 mg/kg). Displays negligible cytotoxicity at pharmacological doses.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
EC50 = 11.7 µM enhancing glucose uptake in L6 myocytes
Primary Target
AMPK
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Kosaka, T., et al. 2005. Anal. Chem.77, 2050.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable