SML2021
MIND4-17
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Nitro-2-{[5-(phenoxymethyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}pyridine
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=[N+]([O-])C(C=C1)=CN=C1SC2=NN=C(COC3=CC=CC=C3)N2C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C20H15N5O3S/c26-25(27)16-11-12-19(21-13-16)29-20-23-22-18(14-28-17-9-5-2-6-10-17)24(20)15-7-3-1-4-8-15/h1-13H,14H2
Clé InChI
OZUBDKIROJPQGE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable