S6317
L-Sulforaphane
≥95% (HPLC), oil
Synonyme(s) :
(R)-1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate
264,00 €
About This Item
264,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Activité optique
[α]/D -70 to -90°, c = 1.0 in chloroform-d
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
SUVMJBTUFCVSAD-SNVBAGLBSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research