Principaux documents
SML1965
Sigma-Aldrich
PKUMDL-WQ-2201
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-[5-[[2-[(ethylamino)thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-2-furanyl]-benzoic acid
5 MG
86,60 €
25 MG
402,00 €
86,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
86,60 €
25 MG
402,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14ClN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.81
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
86,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C(C=CC(C1=CC=C(C=NNC(NCC)=S)O1)=C2)=C2Cl)O
InChI
1S/C15H14ClN3O3S/c1-2-17-15(23)19-18-8-10-4-6-13(22-10)9-3-5-11(14(20)21)12(16)7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,20,21)(H2,17,19,23)
Clé InChI
XPACBFAEZIPDRT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PKUMDL-WQ-2201 is a potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) that selectively inhibits serine synthesis in cancer cells. PKUMDL-WQ-2201 binds to allosteric site II, which is located in the substrate-binding domain. PKUMDL-WQ-2201 inhibits tumor growth of MDA-MB-468 xenografts in mice.
Potent and selective non-NAD+-competing allosteric inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qian Wang et al.
Cell chemical biology, 24(1), 55-65 (2017-01-04)
Metabolic reprogramming in cancer cells facilitates growth and proliferation. Increased activity of the serine biosynthetic pathway through the enzyme phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) contributes to tumorigenesis. With a small substrate and a weak binding cofactor, (NAD+), inhibitor development for PHGDH remains