T2859
Tamoxifène
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
(Z)-1-(p-Diméthylaminoéthoxyphényl)-1,2-diphényl-1-butène, (Z)-2-[4-(1,2-Diphénylbut-1-ényl)phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine
About This Item
Produits recommandés
product name
Tamoxifène, powder, Suitable for cell culture
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Pf
97-98 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
2-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
propylene glycol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Clé InChI
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
As an antibiotic, TAM increases membrane permeabilityand is active against Gram-positive and Gram- negative bacterial strains. It actsas both bactericidal and bacteriostatic agent.
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable