H6278
4-Hydroxytamoxifène
≥98% (HPLC), powder, Tamoxifen metabolite
Synonyme(s) :
4-(1-[4-(Diméthylaminoéthoxy)phényl]-2-phényl-1-butényl)phénol, 4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifène
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Hydroxytamoxifène, ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Solubilité
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
Clé InChI
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104) , IL6(3569)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149)
Description générale
Le 4-OHT est parvenu à inhiber efficacement la croissance cellulaire en l'absence d'œstrogènes lors de la stimulation de la prolifération par de l'insuline ou du facteur de croissance épidermique. Le 4-OHT inhibe la peroxydation des lipides au sein des membranes cellulaires et présente une activité de piégeage des radicaux peroxyle.
Application
- pour induire la recombinaison d'organoïdes d'intestin grêle.
- pour étudier son effet sur la capacité de cellules mononucléées de sang périphérique (PMNC) à former des colonies hématopoïétiques.
- pour induire la surexpression de MYCN dans une lignée cellulaire de neuroblastome pour déterminer la façon dont l'expression de MYCN influe sur la sensibilité des cellules de neuroblastome à l'apoptose induite par YM155, un inhibiteur de la survivine (aussi dénommée BIRC5).
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance