Documents
SML1610
Sigma-Aldrich
Dapiprazole hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,6,7,8-Tetrahydro-3-[2-[4-(2-methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H27N5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC=CC=C1N2CCN(CCC3=NN=C4N3CCCC4)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H27N5.ClH/c1-16-6-2-3-7-17(16)23-14-12-22(13-15-23)11-9-19-21-20-18-8-4-5-10-24(18)19;/h2-3,6-7H,4-5,8-15H2,1H3;1H
Clé InChI
ZIODNPFQZIHCOE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148)
Actions biochimiques/physiologiques
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent that is used to reverse mydriasis after eye examination.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable