662009
U0126
InSolution, ≥98%, A potent and specific inhibitor of MEK1 and MEK2
Synonyme(s) :
InSolution U0126
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
Clé InChI
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)