SML1537
Cantharidin Ready Made Solution
0.1 mg/mL in DMSO
Synonyme(s) :
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
insect
Niveau de qualité
Forme
solution
Concentration
0.1 mg/mL in DMSO
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
Clé InChI
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C