Documents
P0044
Sigma-Aldrich
Phosphatase Inhibitor Cocktail 3
DMSO solution, for the inhibition of protein phosphatase 2A, alkaline phosphatases, protein phosphatases 1 and 2A, DMSO solution
Synonyme(s) :
Phosphatase inhibitor
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Cocktail d′inhibiteurs de phosphatases 3, DMSO solution
Forme
DMSO solution
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Le cocktail d′inhibiteurs de phosphatases améliore le rendement des protéines intactes en ajoutant des inhibiteurs aux enzymes qui modifient les protéines présentes dans les extraits cellulaires. Ce produit a été testé sur un extrait de tissus animaux comprenant du placenta humain et du foie de bovin, et sur des extraits de cellules A431, CHO et U937. Il a été optimisé et testé vis-à-vis des L-isozymes de phosphatase alcaline (mesure par pNPP) et des sérine-thréonine protéine phosphatases.
Actions biochimiques/physiologiques
Ce mélange contient des substances présentant des propriétés d′inhibition spécifiques. La cantharidine inhibe la protéine phosphatase 2A. L′oxalate de (-)-p-bromolévamisole inhibe les isoformes L des phosphatases alcalines. La calyculine A inhibe les protéine phosphatases 1 et 2A.
Attention
Tel qu′il est fourni, ce produit est stable quatre ans à la température de conservation recommandée de 2-8°C.
Notes préparatoires
Ce cocktail se présente sous forme de solution limpide dans du diméthyl sulfoxyde. Il est recommandé de diluer le cocktail en utilisant 1 ml de cocktail pour 500 mg de protéine extraite à partir d′un tissu ou de cellules. La concentration finale utilisée est souvent de 1 % (v/v), ce qui inhibe les activités phosphatase du surnageant obtenu après centrifugation à 27 000 x g de placenta humain et de foie de bovin, et du surnageant obtenu après centrifugation à 100 000 x g d′extraits de cellules A431, CHO et U937.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C
Jinglin L Xie et al.
Nature communications, 8(1), 499-499 (2017-09-13)
The capacity to coordinate environmental sensing with initiation of cellular responses underpins microbial survival and is crucial for virulence and stress responses in microbial pathogens. Here we define circuitry that enables the fungal pathogen Candida albicans to couple cell cycle
Sarahmi Ishida et al.
The Plant cell, 20(12), 3273-3288 (2008-12-25)
The homeostasis of gibberellins (GAs) is maintained by negative feedback in plants. REPRESSION OF SHOOT GROWTH (RSG) is a tobacco (Nicotiana tabacum) transcriptional activator that has been suggested to play a role in GA feedback by the regulation of GA
Shumei Ma et al.
PloS one, 12(8), e0182921-e0182921 (2017-08-23)
Ferroptosis is a cell death pathway characterized by iron-dependent accumulation of reactive oxygen species (ROS) within the cell. The combination of siramesine, a lysosome disruptor, and lapatinib, a dual tyrosine kinase inhibitor, has been shown to synergistically induce cell death
Tetsuro Ikegami et al.
PLoS pathogens, 5(2), e1000287-e1000287 (2009-02-07)
Rift Valley fever virus (RVFV) (genus Phlebovirus, family Bunyaviridae) is a negative-stranded RNA virus with a tripartite genome. RVFV is transmitted by mosquitoes and causes fever and severe hemorrhagic illness among humans, and fever and high rates of abortions in
Zhang Xiao Ying et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016-11-03)
This study was performed to further our understanding of the biological and genetic basis of follicular lymphoma and to identify potential novel therapy targets. We analyzed previously generated whole exome sequencing data of 23 follicular lymphoma cases and one transformed
Articles
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.