SML1507
CRT0066101 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-((R)-2-Amino-butylamino)-pyrimidin-2-yl]-4-(1-methyl-1Hpyrazol-4-yl)-phenol hydrochloride, 2-[4-[[(2R)-2-Aminobutyl]amino]-2-pyrimidinyl]-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-phenol hydrochloride
102,00 €
About This Item
102,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.[n]1(ncc(c1)c2cc(c(cc2)O)c3nc(ccn3)NC[C@H](N)CC)C
InChI
1S/C18H22N6O.ClH/c1-3-14(19)10-21-17-6-7-20-18(23-17)15-8-12(4-5-16(15)25)13-9-22-24(2)11-13;/h4-9,11,14,25H,3,10,19H2,1-2H3,(H,20,21,23);1H/t14-;/m1./s1
Clé InChI
NBKRZGHHBBHLOQ-PFEQFJNWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable