R103
Ritanserin
powder
Synonyme(s) :
6-[2-[4-(bis(4-Fluorophenyl)methylene]-1-piperidinyl]ethyl]-7-methyl-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
188,00 €
About This Item
188,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
methanol: >10 mg/mL
DMSO: >10.1 mg/mL
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
dilute aqueous base: insoluble
Chaîne SMILES
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(\c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
InChI
1S/C27H25F2N3OS/c1-18-24(26(33)32-16-17-34-27(32)30-18)12-15-31-13-10-21(11-14-31)25(19-2-6-22(28)7-3-19)20-4-8-23(29)9-5-20/h2-9,16-17H,10-15H2,1H3
Clé InChI
JUQLTPCYUFPYKE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR2A(3356)
rat ... Adra1a(29412) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr7(65032)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable