N8161
NS309
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-Oxime-6,7-dichloro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 22 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O\N=C1\C(=O)Nc2c(Cl)c(Cl)ccc12
InChI
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12-14/h1-2,14H,(H,11,12,13)
Clé InChI
CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable