SML1376
BTC
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-benzothiophene-6-ol, 2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H10O2S/c15-11-4-1-9(2-5-11)13-7-10-3-6-12(16)8-14(10)17-13/h1-8,15-16H
Clé InChI
MDGWZLQPNOETLH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable