T8656
Thiourea
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2h
Pf
170-176 °C (lit.)
174-177 °C
Solubilité
H2O: passes test
Chaîne SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a component of lysis buffer for liver tissue homogenization
- in 2-D sample buffer for two-dimensional in-gel protein tyrosine phosphatases (PTP) assay
- in rehydration buffer for protein extraction
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges