616452
RepSox
≥95% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
TGF-β RI Kinase Inhibitor II, ALK5 Inhibitor II, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor II, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine
About This Item
Produits recommandés
product name
TGF-β RI Kinase Inhibitor II, TGF-β RI Kinase Inhibitor II, CAS 446859-33-2, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of TGF-β R1 kinase (IC₅₀ = 23 nM and 4 nM for ALK5 binding & auto-phosphorylation).
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
23 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
Clé InChI
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ALKS binding
ALK 5 auto phosphorylation (IC₅₀ = 4 nM)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ichida, J. K., et al. 2009. Cell Stem Cell 5, 491.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable