SML0527
Epalrestat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z)-5-[(2E)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7+,12-8-
Clé InChI
CHNUOJQWGUIOLD-NFZZJPOKSA-N
Application
- in the dahomey larvae diet fed forDrosophila
- for non-irradiated and X-ray irradiated human aldose reductase
- to test its protective effect in mice with bleomycin-induced pulmonary fibrosis
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable