Principaux documents
S936030
4-METHYLBENZO(C)PHENANTHRENE
AldrichCPR
S936030-10MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S936030-10MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.323
Numéro MDL:
70,50 €