SML0485
Azamulin
≥98% (HPLC), powder, pleuromutilin antibiotic
Synonyme(s) :
(5-Amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetic acid (3aS,4R,5S,6R,8R,9R,9aR,10R)-6-ethyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester;, 14-O-(5-(2-Amino1,3,4-triazolyl)thioacetyl)dihydromutilin, Antibiotic TDM 85-530
204,00 €
About This Item
204,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Azamulin, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@]1(C)C[C@@H](OC(=O)CSc2nnc(N)[nH]2)[C@]3(C)[C@H](C)CC[C@]4(CCC(=O)[C@@H]34)[C@@H](C)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H38N4O4S/c1-6-22(4)11-16(32-17(30)12-33-21-26-20(25)27-28-21)23(5)13(2)7-9-24(14(3)19(22)31)10-8-15(29)18(23)24/h13-14,16,18-19,31H,6-12H2,1-5H3,(H3,25,26,27,28)/t13-,14+,16-,18+,19+,22-,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
FMHQJXGMLMSMLC-WBUYAQKGSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable