B7148
Buspirone hydrochloride
≥99% (TLC), powder, 5-HT1A serotonin receptor agonist
Synonyme(s) :
N-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Buspirone hydrochloride,
Forme
powder
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Clé InChI
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience