N5757
α-Naphthoflavone
≥98%
Synonyme(s) :
alpha-Naphthoflavone, 7,8-Benzoflavone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
white to yellow
Pf
153-157 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
Clé InChI
VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140) , CYP1A2(1544) , PRKDC(5591)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.