SML0459
Skyrin
≥98% (HPLC), from Penicillium islandicum
Synonyme(s) :
Endothianin, Rhodophyscin, Skirin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Penicillium islandicum
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Conditions de stockage
protect from light
Solubilité
DMSO: soluble
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C30H18O10/c1-9-3-11-19(13(31)5-9)29(39)23-17(35)7-15(33)21(25(23)27(11)37)22-16(34)8-18(36)24-26(22)28(38)12-4-10(2)6-14(32)20(12)30(24)40/h3-8,31-36H,1-2H3
Clé InChI
MQSXZQXHIJMNAF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable