677280
sSPhos
Synonyme(s) :
S-Phos (water soluble)
135,00 €
About This Item
135,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
O.[Na+].COc1ccc(c(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H35O5PS.Na.H2O/c1-30-22-17-18-24(33(27,28)29)26(31-2)25(22)21-15-9-10-16-23(21)32(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20;;/h9-10,15-20H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
MAPQBSXKBDVINV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.